adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
>300 °C
ativação do fotocatalisador
465 nm
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(C2=NC=C(F)C=C2)C([Ir]3([N]4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4C5=CC(C(C)(C)C)=CC=[N]53)C6=CC(F)=CC(F)=C6C7=CC=C(F)C=N7)=CC(F)=C1.FP(F)(F)(F)(F)F
Categorias relacionadas
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
905518-100MG | |
905518-250MG |