902217
Ir[dFFppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6
≥95%
Sinônimo(s):
Ir photocatalyst, Photocatalyst
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
>300 °C
ativação do fotocatalisador
450 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9F)F)C=CC(=C8)F)([NH]5=CC(=CC=C5c6c4cc(cc6F)F)F)[NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(F)(F)F)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
chave InChI
UCNIZYCFAFBGQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)