915297
4CzIPN
≥99.9%
Sinônimo(s):
1,2,3,5-Tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetrakis(9H-carbazol-9-yl) isophthalonitrile
Ensaio
≥99.9%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[n]%11(c%12c(c%13c%11cccc%13)cccc%12)c1c(c(c(c(c1[n]8c9c(c%10c8cccc%10)cccc9)C#N)[n]5c6c(c7c5cccc7)cccc6)C#N)[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3
InChI
1S/C56H32N6/c57-33-43-53(59-45-25-9-1-17-35(45)36-18-2-10-26-46(36)59)44(34-58)55(61-49-29-13-5-21-39(49)40-22-6-14-30-50(40)61)56(62-51-31-15-7-23-41(51)42-24-8-16-32-52(42)62)54(43)60-47-27-11-3-19-37(47)38-20-4-12-28-48(38)60/h1-32H
chave InChI
PRWATGACIORDEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)