747793
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6
Sinônimo(s):
[Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6, [4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
>300 °C
ativação do fotocatalisador
450 nm
cadeia de caracteres SMILES
F[P](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)C1=CC=[N@H]2C(=C1)C3=CC(=CC=[N@@H]3[Ir]2456c7cc(F)cc(F)c7C8=CC=C(C=[N]48)C(F)(F)F)C(C)(C)C.Fc9cc(F)c(C%10=[N]5C=C(C=C%10)C(F)(F)F)c6c9
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?