908568
[Ir(dFCF3ppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
Sinônimo(s):
[5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
ativação do fotocatalisador
460 nm
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)