Key Documents
669962
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Methyltributylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H48NO4P
Número CAS:
Peso molecular:
409.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
solid
Impurezas
≤0.3% water
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
chave InChI
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3