429937
Triisopropylsilanethiol
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanethiol, Triisopropylsilylthiol, Tris(propan-2-yl)silanethiol
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
70-75 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](S)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22SSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
CPKHFNMJTBLKLK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
429937-5G | 4061837837746 |
429937-1G | 4061832107783 |