Documentos Principais
15264
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl) sulfide
≥98.0%
Sinônimo(s):
Thiobis(methylene)bis(trimethylsilane)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H22SSi2
Número CAS:
Peso molecular:
206.50
Beilstein:
1740046
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.455
p.e.
88 °C/21 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
chave InChI
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Synthetic equivalent of (methylthio)methyl anion in F--promoted reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Oleilamina technical grade, 70%
Sigma-Aldrich
O7805
Oleilamina
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)