T58203
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
95%
Sinônimo(s):
DMP-30
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
chave InChI
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the synthesis of water-soluble metal phthalocyanines bearing twelve dimethylamino groups.
- To prepare phenolate anion-based branched/cross-linked anion exchange membranes (AEMs).
- As a curing agent in the production of epoxy membranes.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?