Documentos Principais
239399
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(3-aminopropylamino)ethane
technical grade, 94%
Sinônimo(s):
3,3′-Ethylenediiminodipropylamine
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
174.29
Beilstein:
2203748
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
94%
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCNCCNCCCN
InChI
1S/C8H22N4/c9-3-1-5-11-7-8-12-6-2-4-10/h11-12H,1-10H2
chave InChI
RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The condensation reaction of 1,2-bis(3-aminopropylamino)ethane [3,3′-ethylenediiminodipropylamine] with 4,6-dibenzofurandicarbaldehyde was studied.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
New dioxadiaza-, trioxadiaza-and hexaaza-macrocycles containing dibenzofuran units.
Tetrahedron, 62(36), 8550-8558 (2006)
David R Goode et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2346-2349 (2008-03-28)
It is recognized that high-throughput enzyme inhibition screens often return nonspecific inhibitors as "hits". Recently, high-throughput screens for enzyme activators have led to the identification of several compounds with novel and potent biological activity. Here, we show that enzyme activation