550019
N,N-Dimethyldipropylenetriamine
99%
Sinônimo(s):
DMAPAPA
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4630 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCNCCCN
InChI
1S/C8H21N3/c1-11(2)8-4-7-10-6-3-5-9/h10H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
OMKZWUPRGQMQJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Prepare poly(ethylene oxide)-b-poly(3-caprolactone-g-DP) [PEO-b-P(CL-g-DP)], a biodegradable amphiphilic polycationic copolymer.
- Develop a second generation aminoglycoside 6′-N-acetyltransferase (AAC(6′) inhibitor.
- Prepare a hydrophilic gemcitabine conjugated cationic copolymer, which can be employed in the treatment pancreatic cancer.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?