188441
3,3′-Diamino-N-methyldipropylamine
96%
Sinônimo(s):
(7-Amino-4-methyl-4-azaheptyl)amine, 1,7-Diamino-4-aza(methyl)heptane, 1,7-Diamino-4-methyl-4-azaheptane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
6 mmHg ( 110 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4725 (lit.)
p.e.
110-112 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3
chave InChI
KMBPCQSCMCEPMU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- new bischromone derivatives, potential anticancer drugs
- polyamine derivatives containing dimeric quinolone, cinnoline and phthalimide moieties
- 3-(2,4-dinitroanilino)-3′-amino-N-methyldipropylamine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?