127027
N-Methyl-1,3-diaminopropane
98%
Sinônimo(s):
3-(Methylamino)propylamine, N-Methyl-1,3-propanediamine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
139-141 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?