Documentos Principais
65690
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propylamine
technical, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Methyl-1,3-propanediamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3NH(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
878143
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
p.e.
139-141 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)