D23602
1,3-Diaminopropane
≥99%
Sinônimo(s):
1,3-Propanediamine, DAP, TMEDA, Trimethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<8 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
662 °F
Lim. expl.
15.2 %
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
140 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
chave InChI
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis and Characterization of Bulky 1,3-Diamidopropane Complexes of Group 2 Metals (Be ‒ Sr).: Demonstrates the utility of 1,3-diaminopropane in the synthesis of metal complexes, enhancing the diversity and functionality of inorganic compounds, crucial for high purity chemical reagent applications (Jones et al., 2024).
- Rational engineering of homospermidine synthase for enhanced catalytic efficiency toward spermidine synthesis.: Explores the use of 1,3-diaminopropane as a precursor in enzymatic synthesis, optimizing biotechnological processes for polyamine production, pertinent to drug delivery system research (Liu et al., 2024).
- Hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers as binders for metals of industrial significance.: Investigates 1,3-diaminopropane′s efficacy in the synthesis of dendrimers, crucial for industrial applications in binding metals, thereby impacting industrial chemical manufacturing R&D (Abu Sbeih et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?