Documentos Principais
8.08272
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Diaminopropane, 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-702-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
350 °C
potência
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.8-15.2 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
137-140 °C/1013 mbar
pf
-12 °C
temperatura de transição
flash point 50 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
chave InChI
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Etilenodiamina ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
E26266
Etilenodiamina