H11696
Hexamethylenediamine
98%
Sinônimo(s):
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
crystalline solid
Lim. expl.
6.3 %
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
pb
204-205 °C
pf
42-45 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
chave InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ppm1a(24666)
Aplicação
- Reactant for the synthesis of dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate with alkyl carbamate in the presence of various metal catalysts via the transesterification reaction.
- Surface modifier for chlorinated and fluorinated nanodiamond synthesized by detonation.
- Reactant with adipic acid for the synthesis of nylon 6-6 by polycondensation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)