Documentos Principais
491179
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,6-Hexane-d12-diamine, Hexamethylene-d12-diamine
About This Item
Fórmula linear:
H2NCD2(CD2)4CD2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
128.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
chave InChI
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)