Key Documents
S650218
N,N'-BIS(2-DIETHYLAMINOETHOXYCARBONYL)-1,6-HEXAMETHYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H42N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
402.582
Número MDL:
Outras notas