Documentos Principais
613533
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-1,1,6,6-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine, Hexamethylene-1,1,6,6-d4-diamine
About This Item
Fórmula linear:
H2NCD2(CH2)4CD2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
120.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5D2,6D2
chave InChI
NAQMVNRVTILPCV-NZLXMSDQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)