Documentos Principais
487481
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-15N2
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
1,6-Hexanediamine-15N2, Hexamethylenediamine-15N2
About This Item
Fórmula linear:
H215N(CH2)615NH2
Número CAS:
Peso molecular:
118.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i7+1,8+1
chave InChI
NAQMVNRVTILPCV-BFGUONQLSA-N
Informações sobre genes
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
487481-250MG4061833280478