Documentos Principais
491160
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-1,6-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,6-Hexanediamine-1,6-13C2, Hexamethylenediamine-1,6-13C2
About This Item
Fórmula linear:
H2N13CH2(CH2)413CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
118.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
densidade
0.905 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N[13CH2]CCCC[13CH2]N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5+1,6+1
chave InChI
NAQMVNRVTILPCV-MPOCSFTDSA-N
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)