D16401
1,12-Diaminododecane
98%
Sinônimo(s):
1,12-Dodecanediamine, Dodecamethylenediamine
Ensaio
98%
Formulário
flakes
pf
67-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2
chave InChI
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D16401-25G | 4061833560389 |
D16401-100G | |
D16401-5G | 4061832090344 |