311111
Methyl oleate
99%
Sinônimo(s):
Methyl cis-9-octadecenoate, Oleic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 205 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
218 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
chave InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Descrição geral
Aplicação
- Epoxidized methyl oleate via epoxidation.
- Allyl azides via manganese(III) acetate-mediated addition of azide in the alkyl chain.
- Bromohydrin products via hydroxybromination with N-bromosuccinimide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?