PHR1571
Methyl Oleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, Oleic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1431556
pressão de vapor
10 mmHg ( 205 °C)
família API
methyl oleate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
218 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
chave InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)