PHR2606
Methyl Linoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Methyl linoleate, Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1430327
família API
methyl linoleate
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 5x100 mg
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
192 °C/4 mmHg (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
chave InChI
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.