PHR1414
Estearato de metila
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Octadecanoato de metila, Éster metílico de ácido esteárico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. M1770200
traceable to USP 1437508
família API
methyl stearate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
pf
37-41 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
chave InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)