PHR3538
Methyl Palmitate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methyl palmitate, n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1431603
família API
methyl palmitate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
índice de refração
n20/D 1.4512 (lit.)
p.e.
185 °C/10 mmHg (lit.)
pf
32-35 °C (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)