PHR3734
Methyl linolenate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1430349
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 5x100MG
índice de refração
n20/D 1.470 (lit.)
p.e.
182 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
chave InChI
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)