L1876
Methyl linoleate
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
192 °C/4 mmHg (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
chave InChI
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?