234591
Methyl laurate
99.5%
Sinônimo(s):
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
262 °C/766 mmHg (lit.)
pf
4-5 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alérgeno alimentar
no known allergens
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
282.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
139 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?