S4441
D,L-Sulforaphane
≥90% (HPLC), liquid, phase II detoxification enzymes inducer
Sinônimo(s):
1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Sulforaphane, ≥90% (HPLC), synthetic, liquid
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
liquid
solubilidade
DMSO: soluble 40 mg/mL
H2O: insoluble
compatibilidade
for use with ABI 7500
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
chave InChI
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research