W203408
Allyl isothiocyanate
≥95%, FCC
Sinônimo(s):
AITC, Oil of mustard
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
150 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
horseradish; pungent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
chave InChI
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W203408-10KG-K | 4061837819643 |
W203408-1KG-K | 4061837819650 |
W203408-500G-K | 4061837819667 |
W203408-SAMPLE | |
W203408-10KG | |
W203408-1KG | |
W203408-500G | |
W203408-5KG | |
W203408-5KG-K | |
W203408-SAMPLE-K | 4061837819674 |