253731
Phenethyl isothiocyanate
99%
Sinônimo(s):
2-Phenylethyl isothiocyanate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5888 (lit.)
p.e.
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
chave InChI
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
253731-5G | 4061825982304 |