Key Documents
389390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-fluoroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4COCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
217.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pb
150 °C/12 mmHg (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)