Documentos Principais
669466
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrF3O
Número CAS:
Peso molecular:
267.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
46-56 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
chave InChI
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)