115835
2-Bromoacetophenone
98%
Sinônimo(s):
ω-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pb
135 °C/18 mmHg (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)