115665
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone
97%
Sinônimo(s):
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, 4-Methoxyphenacyl bromide
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
69-71 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?