Documentos Principais
595152
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-difluoroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(F2)COCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
235.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
31-35 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
chave InChI
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
595152-1G4061825591957
595152-5G4061832644035