Key Documents
669474
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethoxy)acetophenone
97%
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
283.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
48-55 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
chave InChI
AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves