155705
3-Methoxythiophenol
98%
Sinônimo(s):
3-Mercaptoanisole, 3-Methoxybenzenethiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.587 (lit.)
pb
223-226 °C (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup