F15315
4-Fluorothiophenol
98%
Sinônimo(s):
4-Fluorobenzenethiol, 4-Mercaptofluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.550 (lit.)
densidade
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
chave InChI
OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?