T28525
4-Methylbenzenethiol
98%
Sinônimo(s):
p-Thiocresol, 4-Mercaptotoluene, 4-Methylthiophenol, p-Toluenethiol, p-Tolyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 71 °C)
Ensaio
98%
p.e.
195 °C (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T28525-500G | 4061833605110 |
T28525-5G | 4061833605127 |
T28525-100G | 4061837343377 |
T28525-5KG |