B25401
Benzyl mercaptan
99%
Sinônimo(s):
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>4 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
p.e.
194-195 °C (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A nucleophilic reagent in the cleavage of proanthocyanidins into their constitutive subunits.
- A reactant in the synthesis of dithiocarboxylic esters in the presence of phosphorus pentasulfide as a catalyst.
- A modifier to functionalize the surface of CNT for enhanced interaction with Pt-nanoparticles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?