C105600
Cyclohexanethiol
97%
Sinônimo(s):
Cyclohexyl mercaptan, Hexahydrothiophenol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10.3 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
158-160 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
chave InChI
CMKBCTPCXZNQKX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.