Documentos Principais
171034
Sigma-Aldrich
tert-Nonyl mercaptan, mixture of isomers
≥97%
Sinônimo(s):
tert-Nonanethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20S
Número CAS:
Peso molecular:
160.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
188 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Arkema Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)