548715
4-tert-Butylbenzyl mercaptan
Sinônimo(s):
4-tert-Butylbenzenemethanethiol, 4-tert-Butylbenzylthiol, 4-tert-Butylphenylmethanethiol, p-tert-Butylbenzenemethanethiol, p-tert-Butylbenzyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.5430 (lit.)
Nível de qualidade
p.e.
102-103 °C/3.1 mmHg (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C11H16S/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
chave InChI
UIYKSYBJKIMANV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Stereoselective thiourea-catalyzed sulfa-Michael addition
- Nucleophilic substitution reactions
- Urea-catalyzed trans-thioesterification
- Sc-catalyzed Michael addition
- Copper-catalyzed decarboxylative cross-coupling
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
162.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)