C28707
4-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
158.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5893 (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
chave InChI
GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Ben J Tickner et al.
Chemical science, 10(20), 5235-5245 (2019-06-14)
We report the formation of a series of novel [Ir(H)2(IMes)(α-13C2-carboxyimine)L] complexes in which the identity of the coligand L is varied. When examined with para-hydrogen, complexes in which L is benzylamine or phenethylamine show significant 1H hydride and 13C2 imine