RES1458C
CDAP
Sinônimo(s):
Tetrafluoroborato de 1-ciano-dimetilaminopiridínio, CDAP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10BF4N3
Número CAS:
Peso molecular:
234.99
Beilstein:
5685616
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
chave InChI
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de matérias-primas de alta qualidade para uso no processamento biofarmacêutico resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos definidos pelo Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a jusante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Variando de graus não BPF para aplicações de baixo risco a IPEC-PQG BPF para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a jusante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Variando de graus não BPF para aplicações de baixo risco a IPEC-PQG BPF para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Embalagem
O produto está disponível nos seguintes tamanhos de embalagem:
RES1458C-B101X: Recipiente de 100 mg
RES1458C-B102X: Recipiente de 500 mg
RES1458C-B103X: Recipiente de 1 g
RES1458C-B101X: Recipiente de 100 mg
RES1458C-B102X: Recipiente de 500 mg
RES1458C-B103X: Recipiente de 1 g
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Valerian B Pinto et al.
PloS one, 8(11), e79304-e79304 (2013-11-19)
A native outer membrane vesicles (NOMV) vaccine was developed from three antigenically diverse strains of Neisseria meningitidis that express the L1,8, L2, and L3,7 lipooligosaccharide (LOS) immunotypes, and whose synX, and lpxL1 genes were deleted.. Immunogenicity studies in mice showed
Ting Li et al.
International journal of biological macromolecules, 133, 1194-1200 (2019-04-15)
The effects of a polysaccharide (DAP) from the roots of Dipsacus asper on renal complication in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats were investigated in the present study. Administration of DAP (100 and 300 mg/kg) for 4 weeks significantly decreased the fasting blood glucose
HyunChul Youn et al.
Journal of affective disorders, 239, 30-36 (2018-07-12)
Depression is a risk factor for mild cognitive impairment (MCI) and for the conversion from MCI to Alzheimer's disease (AD). This study investigated regional cerebral glucose metabolism (rCMglc) in older adults with depression and MCI, either with or without amyloidopathy.
Eun Hwa Choi et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(2), 162-167 (2015-12-18)
The efficacy of the serotype 3 (ST3) pneumococcal conjugate vaccine (PCV) remains unclear. While the synthesis of capsular polysaccharide (CPS) of most serotypes is wzy dependent, the strains of two serotypes, 3 and 37, synthesize CPS by the synthase-dependent pathway
Xian Zhang et al.
PloS one, 8(3), e60781-e60781 (2013-04-05)
Various natural polysaccharides are capable of activating the immune system and therefore can be employed as biological response modifiers in anti-tumor therapy. We previously found a homogenous polysaccharide from the mycelium of marine fungus Phoma herbarum YS4108, named YCP, exhibiting