Key Documents
96351
Supelco
Conjunto de padrões de pululano PM ~350-700′000
set of analytical standards, for GPC
Sinônimo(s):
Conjunto de padrões de pululano
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
Número E:
E1204
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pullulan é um polissacarídeo glucano linear composto de unidades repetitivas de α-1,4-maltotriose. É produzido pelo fungo semelhante à levedura Aureobasidium pullulans a partir do amido e tem ligações α-1,6 entre duas unidades de maltotriose.
Aplicação
O conjunto de padrões analíticos também pode ser usado da seguinte forma:
  • Calibração da coluna baseada em polímero na estimativa do peso molecular das frações de polissacarídeos obtidas das algas marinhas— S. latissima e M. stellatus, por um método de cromatografia de exclusão de tamanho de alto desempenho (HPSEC)
  • Medição de massas moleculares de celulose oligomérica por cromatografia de exclusão de tamanho em combinação com detecção de espalhamento de luz a laser multiângulo (MALLS)
  • Calibrar a coluna SEC na determinação da distribuição do tamanho molecular do glicogênio nativo microalgal
  • Análise quantitativa do processo de formação de membrana de microcápsulas de alginato–-quitosana usando cromatografia de permeação em gel (GPC).
Componentes
Kit com materiais de referência cuidadosamente selecionados para calibrar sistemas de GPC/SEC/GFC. O kit contém padrões do mesmo tipo, mas com massas molares diferentes, um certificado de análise (CoA) para cada padrão e um exemplo de curva de calibração com condições analíticas.
Os padrões precisam ser pesados antes do uso. Adequado para calibrações em soluções aquosas e DMSO.
O kit contém 10 padrões diferentes de pullulan, cada um de 100 mg, com PM entre ~350 e ~700.000.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Quantitative characterization of membrane formation process of alginate?chitosan microcapsules by GPC
Yu W, et al.
Journal of Membrane Science, 346, 296-301 (2010)
Jean Christophe Fricain et al.
Biomaterials, 34(12), 2947-2959 (2013-02-05)
Research in bone tissue engineering is focused on the development of alternatives to allogenic and autologous bone grafts that can stimulate bone healing. Here, we present scaffolds composed of the natural hydrophilic polysaccharides pullulan and dextran, supplemented or not with
Mehmet Koç et al.
Journal of food science, 76(9), S508-S515 (2012-03-16)
The addition of gelatine (G), lactose (L), pullulan (P), and their mixtures at equal ratios (gelatine + lactose [GL] and gelatin + pullulan [GP]) to whole egg prior to drying was studied. Their effects on the functional properties (emulsion and
Nannan Yu et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 28(5), 497-501 (2012-06-14)
To investigate the varied effects of sperminated pullulans (SP) with different amino residues on cornea permeability and its local toxicity. Three groups of rabbits were used: control, low-amino residue content SP (SP-L), and high-amino residue content SP (SP-H). The in
Shengjun Wu et al.
International journal of biological macromolecules, 55, 254-257 (2013-02-05)
Pullulan is a thickener that can form semipermeable films, and glutathione is an effective reducing agent, while chitooligosaccharide has antibacterial activity. In this study, effect of pullulan-based coatings in combination with antibrowning and antibacterial agents (1% pullulan; 0.8% glutathione+1% chitooligosaccharides;